Läs mer
Brady™ i3300 Industrial Label Printer Kit EU with Workstation PWID Suite
Produktkod. 16366925
:
i3300 Industrial Kit EU with PWID; Color Capability: Monochrome; Print Speed: 101.6 mm/s; Print Technology: Thermal Transfer; Resolution: 300 dpi; Weight (Metric): 5.2 kg
Produktkod. 16366925
Brand: Brady™ 241124
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer can print a wide range of sign and labels in monocolor, including labels to identify wires, laboratory samples, and facilities without any hassle.
This mid-volume, i3300 Industrial Label Printer is ideal for identification throughout your facility, including everything from wires and panels to safety and facility labels.
  • Print smart technology allows printing on the first label- even sleeves and small labels
  • Foolproof drop-in label rolls and ribbons snap into place in 20 seconds
  • Prints on more than 825 parts and 70 material options for facility-wide identification
  • Contact our Brady™ Technical Support Team to schedule a free phone appointment
  • Includes EU power cord and Brady™ Workstation Product & Wire Identification Suite
Specifikationer
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 229 mm
Höjd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 241 mm
Djup (engelska) 30,08 cm
Djup (metriskt) 305 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färgkapacitet Svartvit
Inkluderar i3300 Printer, EU Power Cord, Brady™ Workstation PWID Suite, USB Cable, Product CD, Cleaning Kit, Printed Quick Start Guide
Språk bulgariska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, engelska (USA), franska, portugisiska, spanska, Bahasa (indonesiska), Bahasa Malay, tjeckiska, danska, tyska, estniska, kroatiska, italienska, ungerska, holländska, norska (bokmål), polska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska, svenska, vietnamesiska, turkiska, bulgariska, ryska, koreanska, förenklade kinesiska, thailändska och traditionella, thailändska och kinesiska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska, turkiska
Minne 195 MB
Modell i3300
Utskriftshastighet 101.6 mm/s
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper Ethernet, USB , USB 2.0
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servrar 2012, 2012 R2 och 2016
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Vikt (engelska) 11.5 lb.
Vikt (metrisk) 5.2 kg
För användning med (applikation) Barcode and Inventory Labeling, Hazard Identification, Laboratory Labeling
Garanti 1 år
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer i3300-C-EU-PWID