Läs mer
Brady™ i5300 industriell etikettskrivare EU
Beskrivning
i5300 Industrial Label Printer pausar, återupptar och lagrar utskriftsjobb i en justerbar kö med överskrivningsskydd.
- Skriver ut små teckensnitt med precision vid 300 dpi
- Kräver ingen kalibrering och inga justeringar av värme eller hastighetsinställning
- 20 sekunders materialväxling, fungerar med etikettbredder på 5,1 till 101,6 mm
- 178 mm färgpekskärm och inbyggd automatisk skärare
- Solid konstruktion med ram helt i metall
- Intuitivt och lätt att använda
- Inkluderar EU-nätsladd
Specifikationer
Specifikationer
| Visningstyp | Färg LCD-pekskärm |
| Tryckteknik | Direkt termisk, termisk överföring |
| Bredd (engelska) | 11 tum |
| Bredd (metrisk) | 284.5 mm |
| Höjd (engelska) | 11 tum |
| Höjd (metrisk) | 279.4 mm |
| Djup (engelska) | 16 tum |
| Djup (metriskt) | 401 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |