Läs mer
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Workstation LAB Suite
Beskrivning
The i5300 Industrial Label Printer pauses, resumes and stores print jobs in an adjustable queue with overwrite protection.
- Prints small fonts with precision
- Requires no calibration and no heat or speed setting adjustments
- 20 second material changeovers, works with 5.1 to 101.6 mm label widths
- 178 mm color touchscreen and built-in auto cutter
- Solid construction with all metal frame
- Intuitive and easy to operate
- Includes EU power cord and Brady™ Workstation LAB Suite
Specifikationer
Specifikationer
| Visningstyp | Färg LCD-pekskärm |
| Tryckteknik | Direkt termisk, termisk överföring |
| Bredd (engelska) | 11 tum |
| Bredd (metrisk) | 284.5 mm |
| Höjd (engelska) | 11 tum |
| Höjd (metrisk) | 279.4 mm |
| Djup (engelska) | 16 tum |
| Djup (metriskt) | 401 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |