Läs mer
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Workstation LAB Suite
Produktkod. 17449102
Change view
Upplösning:
300 dpi
600 dpi
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Upplösning
17449102 600 dpi
17409102 300 dpi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17449102 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 310852
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ställ in, byt ut och skriv ut snabbare än du någonsin föreställt dig med BradyPrinter i5300 industriell etikettskrivare. Med en solid metallram kan den här skrivaren hantera både stora volymer och etikettapplikationer med hög blandning.
The i5300 Industrial Label Printer pauses, resumes and stores print jobs in an adjustable queue with overwrite protection.
  • Prints small fonts with precision
  • Requires no calibration and no heat or speed setting adjustments
  • 20 second material changeovers, works with 5.1 to 101.6 mm label widths
  • 178 mm color touchscreen and built-in auto cutter
  • Solid construction with all metal frame
  • Intuitive and easy to operate
  • Includes EU power cord and Brady™ Workstation LAB Suite
Specifikationer
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
Tryckteknik Direkt termisk, termisk överföring
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 284.5 mm
Höjd (engelska) 11 tum
Höjd (metrisk) 279.4 mm
Djup (engelska) 16 tum
Djup (metriskt) 401 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Färgkapacitet Svartvit
Inkluderar i5300 Industrial Printer, Brady™ WorkStation Laboratory Identification Suite, EU Power Cable, USB Cable, Stylus, Cleaning Kit, QuickStart Guide, Jump Drive with Videos and 3rd Party Windows™ Driver
Språk indonesiska, bulgariska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, engelska (USA), franska, portugisiska, spanska, Bahasa (indonesiska), Bahasa Malay, tjeckiska, danska, tyska, estniska, kroatiska, italienska, ungerska, holländska, norska (bokmål), polska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska, svenska, vietnamesiska, turkiska, bulgariska, ryska, koreanska, förenklade kinesiska, thailändska och traditionella, thailändska och kinesiska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, japanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, spanska, turkiska
Minne 512 MB RAM, 195 MB IFFS
Modell i5300
Utskriftshastighet 254 mm/s
Upplösning 600 dpi
Kontakttyper Kabel, Ethernet, USB 2.0, USB Värd
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servrar 2012, 2012 R2 och 2016
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Vikt (engelska) 33 lb.
Vikt (metrisk) 15 kg
För användning med (applikation) Märkning av tråd och kablar, el, laboratorie- och streckkodsmärkning, allmän identifiering
Garanti 2 år
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer I5300-600-EU-LAB