Beskrivning
- Skriv ut på ett brett utbud av material för att möta behoven av allt från måttlig till högpresterande märkning.
- Snabbare utskriftshastigheter på 254 mm/s innebär att du kan skriva ut upp till 4000 etiketter per dag.
- Byggd för industriella miljöer med en robust aluminiumram.
- Ändra enkelt utskriftsinställningar med LCD-skärmen och knappsatsen.
- Levereras med Brady arbetsstationsdesign och Print Pro.
- Denna i6100-skrivare levereras i en kartong och inkluderar professionell utskriftsdesign från Brady Workstation, en snabbstartsguide och en EU-strömkabel.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivare |
| Färg | Blå, grå |
| Visningstyp | Färg-LCD-pekskärm |
| För användning med (utrustning) | Brady Etiketter |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Direkt termisk, termisk överföring |
| Längd (engelska) | 490 mm |
| Bredd (engelska) | 10,591 tum |
| Bredd (metrisk) | 269 mm |
| Höjd (engelska) | 12,76 tum |
| Visa mer |