Läs mer
Brady™ i6100 Etikettskrivare, 300 DPI, Storbritannien
Produktkod. 31751195 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (engelska):
12,76 tum
Produktkod. Höjd (engelska)
31751195 12,76 tum
1 options
Produktkod. 31751195 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 324879
I lager
Pålitlig, kraftig etikettskrivare för medelstora till stora volymer av etikettering samt måttlig till högpresterande utskrift.
  • Skriv ut på ett brett utbud av material för att möta behoven av allt från måttlig till högpresterande märkning.
  • Snabbare utskriftshastigheter på 254 mm/s innebär att du kan skriva ut upp till 4000 etiketter per dag.
  • Byggd för industriella miljöer med en robust aluminiumram.
  • Ändra enkelt utskriftsinställningar med LCD-skärmen och knappsatsen.
  • Levereras med Brady arbetsstationsdesign och utskriftsfunktioner.
  • Denna i6100-skrivare levereras i en kartong och inkluderar grundläggande design och utskrift från Brady Workstation, en snabbstartsguide och en EU-strömkabel.
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Färg Blå, grå
Visningstyp Färg-LCD-pekskärm
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Direkt termisk, termisk överföring
Längd (engelska) 490 mm
Bredd (engelska) 10,591 tum
Bredd (metrisk) 269 mm
Höjd (engelska) 12,76 tum
Höjd (metrisk) 324.00 mm
Djup (engelska) 19,291 tum
Djup (metriskt) 490 mm
Mått (L x B) 490 x 269 mm
Färgkapacitet Monokromt
Displaystorlek 88.90 mm
Språk Engelska, Franska, Tyska, Spanska
Minne 512 MB SDRAM, 512 MB Flash
Utskriftshastighet 254 mm/s.
Programvarutyp Brady Arbetsstation, Windows-kontroller för användning av datorprogramvara
Kontakttyper Ethernet, RS232, USB 2.0, Värd USB
Vikt (engelska) 30.82 lb.
Vikt (metrisk) 13.98 kg
Certifikat och efterlevnad CE, UL, FCC
För användning med (applikation) Etikett på streckkoder, etikett på komponenter och utrustning, etikett på data och kommunikation, etikett på elektricitet, allmän identifiering, etikett på inventering och inspektion, etikett på kablar, etikett på laboratorier
Garanti 2 år
Spänning 100/240 V
Alternativt artikelnummer i6100-300-UK
Pluggtyp AC Adapter