Läs mer
Brady™ i7100 Vial Label Applicator
Produktkod. 17110471 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
17110471 1 st
1 options
Produktkod. 17110471 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 151156
I lager
Automatisera identifiering av ampullrör med etikettapplikatorn för flaskor som skriver ut och applicerar etiketter på flaskorna på några sekunder.
  • Det här tillbehöret låter dig behålla data av hög kvalitet under dina projekt för att identifiera flaskor med stora volymer
  • Arbeta med dina BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer-modeller genom att applicera dina etiketter på flaskan när de skriver ut
  • Betalar sig själv - efter 100 timmars användning kommer detta tillbehör att spara mer tid och pengar än att handskriva och applicera etiketter för hand
  • Sparar dina labbtekniker både tid och pengar genom att minska märkningstiden
  • Fungerar endast med 300 och 600 dpi Peel-modeller av BradyPrinter i7100 industriella etikettskrivare
Specifikationer
Produkttyp Etikettapplikator
För användning med (utrustning) BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare
Tryckteknik Bläckstråle
Längd (engelska) 4,75 tum.
Bredd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 220.98 mm
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Höjd (metrisk) 120.65 mm
Djup (metriskt) 76.2 mm
Diameter (metrisk) 76.2 mm
Mått (L x B) 220.98 x 76.2 mm
Typ av lim Icke vidhäftande
Sterilitet Icke-steril
Formatera Rulla
Utskrivbara sidor Främre
Vikt (metrisk) 3000 g
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer i7100-VLA