Läs mer
Brady™ i7500 Print Roller
Produktkod. 30279170
Längd (metrisk):
25 mm
50 mm
80 mm
114 mm
Produktkod. 30279170
Brand: Brady™ 177734
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For use with the i7500 Industrial Label Printer.
  • Rubber roller material recommended for high print accuracy on small and large labels
  • Using a roller of similar width as the media reduces wrinkling and extends printhead life
  • Use narrowest roller that covers the media width, and use narrowest ribbon that covers both media and roller
  • Rollers are easily changed-out using the included T-20 wrench that ships with all i7500 printer models
  • Clean rollers often with IPA cleaning swabs (#PCK-6) and replace worn or rough rollers to prevent damage to the printhead and optimize print quality
Specifikationer
Produkttyp Alignment Roll
För användning med (utrustning) i7500
Längd (metrisk) 114 mm
Bredd (metrisk) 171.45 mm
Höjd (engelska) 2.5 in.
Höjd (metrisk) 63.5 mm
Djup (engelska) 1.75 in.
Djup (metriskt) 44.45 mm
Mått (L x B x H) 171.45 x 63.5 x 44.45 mm
Färgkapacitet Green
Modell i7500-PR-ROLL-114
Kvantitet 1 Ea.