Läs mer
Cole-Parmer™ MP-250-serien digital smältpunktsapparat
Produktkod. 13427669
Change view
Modell:
Början avslutande inspelningsmodell
Modell med fast ramphastighet
Standard MP-250
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
13427669 Standard MP-250 Varje
11798342 Modell med fast ramphastighet Varje
10196593 Början avslutande inspelningsmodell Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13427669 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0301015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16885.00 SEK
    12797.60 SEK / Paket med 1
    Save 4087.40 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Denna digitala smältpunktsapparat i MP-250-serien med roterande visningshuvud säkerställer att varje användare kan analysera prover tydligt.
Erbjuder ett enkelt sätt att mäta smältpunkterna för prover utan att offra noggrannheten; temperaturupplösningen är inom 0,1 °C. Idealisk för flera användare, ergonomiskt utformad för att säkerställa bekväm visning för alla, med en höjdjusterbar förlängningsarm och ett visningshuvud som kan roteras för att passa varje användare. Betraktningshuvudet har en visningsförstorare som erbjuder 8X förstoring.
  • Se upp till tre prover samtidigt för högre effektivitet.
  • Höjdjusterbar arm med visningsförstorare fälls undan för enkel förvaring.
  • Integrerat ljus och 8x förstorande lins förbättrar provobservation.
  • Tre hörbara pip indikerar när temperaturen är stabil och klar för provtagning.
  • 4 x 1 smältminneskapacitet.
  • Justerbar objektlins för skarp fokus.
  • MP-250D-seriens digitala smältpunktsapparat låter dig enkelt se tre kapillärrörsprover samtidigt genom 8x förstoringslinsen.
  • Den justerbara förlängningsarmen kan ställas in på olika visningshöjder vilket gör den idealisk för flera användare.
  • Ett roterande visningshuvud och säkerhetsokular eliminerar bländning på linsen och skyddar dig mot heta zoner.
  • En membranknappsats med 13 knappar erbjuder lättanvända menyer.
  • De bekvämt placerade tryckknappskontrollerna tillåter temperaturregistrering utan att titta bort från provet.
  • En digital mikroprocessor med± °0,1 C upplösning ger snabb uppvärmning och exakt temperaturkontroll.
  • Enheter kan kalibreras på plats eller av tillverkaren/serviceorganisationen.
  • En kalibreringssats krävs om du väljer att kalibrera på plats.
Uppfyllande
CE
Specifikationer
Produkttyp Digital smältpunktsapparat
Spänning 100 till 240 V
Wattal 45 W
Noggrannhet ±1 %
Certifikat och efterlevnad CE
Djup (metriskt) 355 mm
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 15 DC, 45 W
Höjd (engelska) 17,75 tum
Höjd (metrisk) 45.1 cm
Inkluderar Levereras med ett paket om 100 kapillärrör, strömförsörjning och strömkabel.
Modell Standard MP-250
Upplösning 1 °C
Sensorer 100Ω Pt RTD
Temperaturområde (engelska) Ambient till 752 °F
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 400 °C
Vikt (metrisk) 2.5 kg
Bredd (engelska) 7,9 tum
Bredd (metrisk) 200 mm
Frekvens 50/60 Hz