Läs mer
Cole-Parmer™ MP-250-serien digital smältpunktsapparat
Description
Erbjuder ett enkelt sätt att mäta smältpunkterna för prover utan att offra noggrannheten; temperaturupplösningen är inom 0,1 °C. Idealisk för flera användare, ergonomiskt utformad för att säkerställa bekväm visning för alla, med en höjdjusterbar förlängningsarm och ett visningshuvud som kan roteras för att passa varje användare. Betraktningshuvudet har en visningsförstorare som erbjuder 8X förstoring.
- Se upp till tre prover samtidigt för högre effektivitet.
- Höjdjusterbar arm med visningsförstorare fälls undan för enkel förvaring.
- Integrerat ljus och 8x förstorande lins förbättrar provobservation.
- Tre hörbara pip indikerar när temperaturen är stabil och klar för provtagning.
- 4 x 1 smältminneskapacitet.
- Justerbar objektlins för skarp fokus.
- MP-250D-seriens digitala smältpunktsapparat låter dig enkelt se tre kapillärrörsprover samtidigt genom 8x förstoringslinsen.
- Den justerbara förlängningsarmen kan ställas in på olika visningshöjder vilket gör den idealisk för flera användare.
- Ett roterande visningshuvud och säkerhetsokular eliminerar bländning på linsen och skyddar dig mot heta zoner.
- En membranknappsats med 13 knappar erbjuder lättanvända menyer.
- De bekvämt placerade tryckknappskontrollerna tillåter temperaturregistrering utan att titta bort från provet.
- En digital mikroprocessor med± °0,1 C upplösning ger snabb uppvärmning och exakt temperaturkontroll.
- Enheter kan kalibreras på plats eller av tillverkaren/serviceorganisationen.
- En kalibreringssats krävs om du väljer att kalibrera på plats.
Compliance
CE
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Digital smältpunktsapparat |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 45 W |
| Noggrannhet | ±1 % |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Djup (metriskt) | 355 mm |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 15 DC, 45 W |
| Höjd (engelska) | 17,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 45.1 cm |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.