Läs mer
IACS-8968, MedChemExpress
Beskrivning
IACS-8968 (IDO/TDO Inhibitor) is a dual IDO and TDO inhibitor, with pIC50s of 6.43 for IDO and <5 for TDO, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IACS-8968 |
| CAS | 2144425-14-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H18F3N5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | IDO/TDO Inhibitor |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (131.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1)NC2(C(C)(C)CN(C3=CC(C(F)(F)F)=CC4=CN=CN34)CC2)C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.35 |
| Visa mer |