missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Iadademstat dihydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16481537
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481537 50 mg
16465976 100 mg
16445348 10 mg
16418067 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16481537 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12782T

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Iadademstat (ORY-1001) dihydrochloride is a selective irreversible lysine (K)-specific demethylase 1A (KDM1A/LSD1) inhibitor.

Iadademstat (ORY-1001) dihydrochloride is a selective irreversible lysine (K)-specific demethylase 1A (KDM1A/LSD1) inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Iadademstat dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1431303-72-8
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H24Cl2N2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym ORY-1001 dihydrochlorideRG6016 dihydrochlorideRO 7051790 dihydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 57.75 mg/mL (190.42 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 0.69 mg/mL (2.28 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER N[C@@H]1CC[C@@H](N[C@H]2[C@H](C3=CC=CC=C3)C2)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 303.27
Formel vikt 303.27
Procent renhet 98.3%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.