Läs mer
IAXO-102, MedChemExpress
Beskrivning
IAXO-102 is a TLR4 antagonist which negatively regulates TLR4 signalling. IAXO-102 inhibits MAPK and p65 NF-κB phosphorylation and expression of TLR4 dependent proinflammatory protein. IAXO-102 also prevents experimental abdominal aortic aneurysm development.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IAXO-102 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1115270-63-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H71NO5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 50 mg/mL (85.33 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (8.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCO[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@@H](CN)O[C@@H]1OC)O)OCCCCCCCCCCCCCC |
| Visa mer |