Läs mer
IAXO-102, MedChemExpress
Produktkod. p-200098795
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16455906
Brand: Medchem Express HY125171
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress IAXO-102 is a TLR4 antagonist which negatively regulates TLR4 signalling. IAXO-102 inhibits MAPK and p65 NF-κB phosphorylation and expression of TLR4 dependent proinflammatory protein. IAXO-102 also prevents experimental abdominal aortic aneurysm development.
IAXO-102 is a TLR4 antagonist which negatively regulates TLR4 signalling. IAXO-102 inhibits MAPK and p65 NF-κB phosphorylation and expression of TLR4 dependent proinflammatory protein. IAXO-102 also prevents experimental abdominal aortic aneurysm development.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IAXO-102
Fysisk form Solid
CAS 1115270-63-7
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H71NO5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation Ethanol : 50 mg/mL (85.33 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (8.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCO[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@@H](CN)O[C@@H]1OC)O)OCCCCCCCCCCCCCC
Molekylvikt (g/mol) 585.94
Formel vikt 585.94
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.