Läs mer
IKA™ IB 18 Eco Plastic Bath
Produktkod. 15658913 Handla allt IKA Produkter
Kapacitet (metrisk):
18 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15658913
Brand: IKA™ 0004248200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastbadkar som rymmer upp till 18 L.
  • Plastbadkar
  • Betydande
  • Max. temperatur: 100 °C, endast vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 18 L
Temperaturområde Upp till 100 °C
Mått (D x B x H) 584 x 338 x 155 mm