Läs mer
Tocris Bioscience™ IB-MECA
Beskrivning
Potent and selective A3 adenosine receptor agonist (Ki values are 1.1, 54 and 56 nM for A3, A1 and A2A receptors respectively). Cardioprotective, reduces infarct size upon reperfusion in rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IB-MECA |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 510.29 |
| Renhet | >97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.292 |