Läs mer
IKA™ IB R RO 15 eko
Handla allt IKA Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 L
Beskrivning
- Max. temperatur: 80 °C; endast vatten
- Innermått: 674 x 317 x 98 mm
- Yttermått: 722 x 365 x 165 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| För användning med (utrustning) | Magnetisk omrörare |
| Temperatur (metrisk) | 80 °C |
| Typ | Plastbadkar |
| Vikt (metrisk) | 6.675 kg |
| Mått (L x B x H) | Yttre: 722 x 365 x 165 mm; Inre: 674 x 317 x 98 mm |
| Material | Plast |