missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IBA57 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Produktkod. 18035019 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18035019 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18035019 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298047AF350

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

IBA57 Polyclonal specifically detects IBA57 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IBA57
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 350
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias C1orf69, FLJ12734, FLJ13849, IBA57, iron-sulfur cluster assembly homolog (S. cerevisiae), iron-sulfur cluster assembly factor for biotin synthase- and aconitase-like mitochondrial proteins, with a mass of 57kDa, mitochondrial, putative transferase C1orf69, mitochondrial
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human IBA57 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 200205
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.