Läs mer
Ibandronate Sodium Monohydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Ibandronate Sodium Monohydrate is a highly potent nitrogen-containing bisphosphonate used for the treatment of osteoporosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibandronate Sodium Monohydrate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 138926-19-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H24NNaO8P2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | BM-210955 RPR-102289A |
| Löslighetsinformation | H2O : 25 mg/mL (69.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Visa mer |