Läs mer
Ibandronic Acid-d3 Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30405299
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30405299 2.5 mg 2.5mg
30390977 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30405299 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI1200022.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1329834-28-7
Molekylformel C9 D3 H19 N O7 P2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 344.23
Synonym [1-Hydroxy-3-(methyl-d3-pentylamino)propylidene]bisphosphnic Acid Sodium Salt
IUPAC-namn sodium;hydroxy-[1-hydroxy-3-[pentyl(trideuteriomethyl)amino]-1-phosphono-propyl]phosphinate
LEDER [Na+].[2H]C([2H])([2H])N(CCCCC)CCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibandronic Acid-d3 sodium salt
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H23NO7P2.Na/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1/i2D3;
Formel vikt 344.0958