missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ibandronic Acid-d3, TRC

Produktkod. 30406131
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406131 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30406131 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI12000325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ibandronic Acid-d3
CAS 1130899-41-0
Molekylformel C9H20D3NO7P2
Kvantitet 25 mg
Synonym P,P'-[1-Hydroxy-3-[(methyl-d3)pentylamino]propylidene]bisphosphonic Acid, [1-Hydroxy-3-[(methyl-d3)pentylamino]propylidene]bisphosphonic Acid, BPH 24-d3, Ibandronate-d3, [1-Hydroxy-3-[(methyl-d3)pentylamino]propylidene]diphosphonic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H23NO7P2/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)/i2D3
LEDER O=P(O)(O)C(P(O)(O)=O)(O)CCN(C([2H])([2H])[2H])CCCCC
Molekylvikt (g/mol) 322.25
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.