Läs mer
Ibandronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibandronic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H23NO7P2/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17) |
| Formel vikt | 319.095 |