Läs mer
Iberin, TRC
Produktkod. 17953615
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953615 10 mg
17954415 5 mg
17922815 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17953615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI12490010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 505-44-2
Molekylformel C5 H9 N O S2
Molekylvikt (g/mol) 163.26
Synonym 1-Isothiocyanato-3-(methylsulfinyl)-propane, 3-Methylsulfinylpropyl Isothiocyanate, NSC 321801;
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-3-metylsulfinylpropan
LEDER CS(=O)CCCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iberin
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9NOS2/c1-9(7)4-2-3-6-5-8/h2-4H2,1H3
Formel vikt 163.0126