Läs mer
Iberverin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iberverin |
| CAS | 505-79-3 |
| Molekylformel | C5 H9 N S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Methylthiopropyl isothiocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NS2/c1-8-4-2-3-6-5-7/h2-4H2,1H3 |
| LEDER | CSCCCN=C=S |
| IUPAC-namn | 1-isotiocyanato-3-metylsulfanylpropan |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.26 |
| Formel vikt | 147.0176 |