Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Kort
Produktkod. 15140839
Change view
Kvantitet:
10 kort
40 kort
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15140839 10 kort Paket med 10
15825171 40 kort Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15140839 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SLF1010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Varje låda innehåller 10 kort
Kräver
iBind Western enhet
För användning med iBind Western enhet
Den automatiserade iBind Western Device utför varje steg i det västerländska bearbetningsarbetsflödet från blockering till tvättar till antikroppsinkubationer. Varje lösning frigörs från iBind anordning brunnar till iBind Kort genom sekventiellt lateralt flöde (SLF) där lösningarna går mot stapelområdet på kortet. Kortets glasfibermatris möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna till membranet, vilket ökar interaktionen mellan antigen och antikropp.
  • Unik, egenutvecklad glasfibermatris möjliggör optimalt och homogent flöde av immunodetektionslösningar
  • Lång hållbarhet —butik iBind Kort för 12 månader i rumstemperatur
  • Bättre antigen-antikroppsinteraktionslösningar —flödar mellan iBind Kort och membran för maximal interaktion mellan protein och antikropp
  • Ger automatisering och enkelhet till det västerländska protokollet
  • Varje iBind Kortet kan köra ett minimembran
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kapacitet 1 Mini Blot/Kort
För användning med (applikation) Western Blot
För användning med (utrustning) iBind Western enhet
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind
Genomströmning 1 mini-fläck/kort
Typ Kort
Kvantitet 10 kort