Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Kort
Description
Includes
Varje låda innehåller 10 kort
Requires
iBind Western enhet
Den automatiserade iBind Western Device utför varje steg i det västerländska bearbetningsarbetsflödet från blockering till tvättar till antikroppsinkubationer. Varje lösning frigörs från iBind anordning brunnar till iBind Kort genom sekventiellt lateralt flöde (SLF) där lösningarna går mot stapelområdet på kortet. Kortets glasfibermatris möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna till membranet, vilket ökar interaktionen mellan antigen och antikropp.
- Unik, egenutvecklad glasfibermatris möjliggör optimalt och homogent flöde av immunodetektionslösningar
- Lång hållbarhet —butik iBind Kort för 12 månader i rumstemperatur
- Bättre antigen-antikroppsinteraktionslösningar —flödar mellan iBind Kort och membran för maximal interaktion mellan protein och antikropp
- Ger automatisering och enkelhet till det västerländska protokollet
- Varje iBind Kortet kan köra ett minimembran
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Kapacitet | 1 Mini Blot/Kort |
| Detektionsmetod | Kromogen, kemiluminiscens, fluorescens |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | iBind Western enhet |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | iBind |
| Genomströmning | 1 mini-fläck/kort |
| Typ | Kort |
| Kvantitet | 40 kort |
| Show More |