Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Kort
Produktkod. p-8394001
Kvantitet:
10 kort
40 kort
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 40
Produktkod. 15825171
Brand: Invitrogen™ SLF1010X4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Innehåller
Varje låda innehåller 10 kort
Kräver
iBind Western enhet
För användning med iBind Western enhet
Den automatiserade iBind Western Device utför varje steg i det västerländska bearbetningsarbetsflödet från blockering till tvättar till antikroppsinkubationer. Varje lösning frigörs från iBind anordning brunnar till iBind Kort genom sekventiellt lateralt flöde (SLF) där lösningarna går mot stapelområdet på kortet. Kortets glasfibermatris möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna till membranet, vilket ökar interaktionen mellan antigen och antikropp.
  • Unik, egenutvecklad glasfibermatris möjliggör optimalt och homogent flöde av immunodetektionslösningar
  • Lång hållbarhet —butik iBind Kort för 12 månader i rumstemperatur
  • Bättre antigen-antikroppsinteraktionslösningar —flödar mellan iBind Kort och membran för maximal interaktion mellan protein och antikropp
  • Ger automatisering och enkelhet till det västerländska protokollet
  • Varje iBind Kortet kan köra ett minimembran
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kapacitet 1 Mini Blot/Kort
Detektionsmetod Kromogen, kemiluminescens, fluorescens
För användning med (applikation) Western Blot
För användning med (utrustning) iBind Western enhet
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind
Genomströmning 1 Mini Blot/Kort
Typ Kort
Kvantitet 40 kort