Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Flex kort
Beskrivning
- Glasfiberbakat kort med filarpappersstapel vid basen
- 10 kort per kartong
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 Midi Blot, 6 vertikalt skurna remsor, 2 Mini Blots |
| Detektionsmetod | Kromogen, kemiluminiscens, fluorescens |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | iBind Flex Western-enhet |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | iBind Böja |
| Körtid | ∼2,5 timmar. |
| Genomströmning | 1 MIDI-blot, 6 vertikalt skurna remsblotter, 2 mini-blotter/kort |
| Typ | Kort |
| Kvantitet | 10 kort |
| Visa mer |