Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Flex kort
Produktkod. 15857696
Change view
Typ:
Kort
Kvantitet:
10 kort
40 kort (10 x 4)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Kvantitet Förpackningsstorlek
15857696 Kort 40 kort (10 x 4) Paket med 40
15367238 Kort 10 kort Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15857696 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SLF2010X4
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kort att använda med iBind™ Flex Western Blot-enhet.
  • Glasfiberbakat kort med filarpappersstapel vid basen
  • Kvantitet: 40 kort (4 kartonger med 10)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kapacitet 1 Midi Blot, 6 vertikalt skurna remsor, 2 Mini Blots
Detektionsmetod Kromogen, kemiluminiscens, fluorescens
För användning med (applikation) Western Blot
För användning med (utrustning) iBind Flex Western-enhet
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind Böja
Körtid ∼2,5 timmar.
Genomströmning 1 MIDI-blot, 6 vertikalt skurna remsblotter, 2 mini-blotter/kort
Typ Kort
Kvantitet 40 kort (10 x 4)