Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Produktkod. 15317248
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15317248 1 kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15317248 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SLF2019
 Begränsad artikel
I lager
Detektionskit för användning med iBind™ Flex Western System
iBind™ Flex Solution är en patentskyddad formulering som är kompatibel med nedströms fluorescensdetektion/kemiluminescensdetektion. Den fungerar som en kombinerad blockerings-, tvätt- och antikroppsspädningslösning för att bearbeta upp till en midi-blot, två miniblottar eller sex vertikalt skurna stripblottar när den används med iBind™ Flex Western Device och iBind™ Flex kort.
Varje kit innehåller reagens som är tillräckligt för 10 midi-blottar eller 20 miniblottar
Fluorescent Detection (FD) Solution (Innehåll)
  • iBind Flex FD 5X buffert
  • iBind Flex 100X tillsats
  • iBind Flex FD 10% SDS
Kemiluminescerande lösning (innehåll)
  • iBind Flex 5X buffert
  • iBind Flex 100X tillsats
Förvara vid 2° till 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flex Solution Kit
Innehåll och lagring • iBind Flex FD 5X buffert
• iBind Flex 100X tillsats
• iBind Flex FD 10% SDS
Förvaras vid 2 –8 °C.
För användning med (utrustning) iBind Flex Western-enhet
Kit Innehåll iBind™ Flex FD 5X buffert, iBind™ Flex 100X tillsats, iBind™ Flex FD 10% SDS
Antal reaktioner 10 midi blots eller 20 mini blöts
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Detektionsmetod fluorescens
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind
Kvantitet 1 kit
compliance-icons
Produktbeteckning
  • iBind Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: proclin 200, 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone