Learn More
Invitrogen™ iBind Flex PLUS lösningskit
Code produit 31921187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 sats
4 Kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
31921187 1 sats
31935003 4 Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31921187 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SLF2030
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Afficher toutes les promotions
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
iBind Flex PLUS Solution Kit ökar signalkänsligheten, kräver mindre antikroppar per körning och förenklar western blotting-immunobehandling när det används med iBind Flex Western System. iBind Flex PLUS Solution Kit levereras med två färdiga lösningar, iBind Flex PLUS Solution och iBind Flex PLUS Antibody Diluent.
  • PLUS-lösningen iBind Flex är färdig att använda utan förberedelse. Den används för att förfukta iBind Flex kortet före körningen och fungerar som block- och tvättbuffert för membranbearbetningen, vilket hjälper till att tvätta bort obundna primära och sekundära antikroppar.
  • iBind Flex PLUS-antikroppsutspädningsenheten används för att späda ut primära och sekundära antikroppar. I de flesta experiment kan primärantikroppen spädas ut till samma rekommenderade koncentration som används vid traditionell blotting, men endast 2 ml (mini-blot), 4 ml (midi-blot) eller 0,7 ml (remsor) av förberedd primär antikropp krävs med iBind Flex, vilket sparar upp till 80 % av primär antikroppsförbrukning. iBind Flex PLUS Antibody Diluent är speciellt formulerad med bulkingmedel och stabiliserande molekyler för att förbättra antikroppsbindningen till målantigenet och därmed öka signalintensiteten.
Under en körning på , iBind Flex släpps varje lösning ut från iBind Flex enhetens brunnar genom sekventiellt lateralt flöde (SLF) och flyttas över iBind Flex kortet mot stackregionen, och inkuberar membranet med varje reagens. Glasfibermatrisen i iBind Flex kortet möjliggör ett homogent och konsekvent flöde av lösningarna till membranet, vilket ökar antigen-antikroppsinteraktionen.
iBind Flex PLUS Solution Kit, tillsammans med Western iBind Flex Device (Cat. Nej. SLF2000) och iBind Flex kort (katt. Nej. SLF2010), för automation och enkelhet till western blotting med effektiv och handsfree immunobehandling på så lite som 3 timmar. Jämfört med manuella metoder kräver det iBind Flex västerländska systemet mindre primär antikropp, möjliggör reproducerbara resultat och är kompatibelt med nedströms detektionsprotokoll.
Varje iBind Flex PLUS Solution Kit innehåller tillräckligt med reagenser för 10 immunbehandlingsreaktioner med flexibilitet i varje reaktion som stöder 1 midi-blot, 2 mini-blots eller 6 vertikalt skurna remsor.
För iBind enheter, använd iBind PLUS Solution Kit. För fluorescerande tillämpningar iBind , använd Fluorescent Detection (FD) Solution Kit (Cat. Nej. SLF1019) eller iBind Flex Fluorescerande Detektering (FD) lösningskit (Cat. Nej. SLF2019).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Flexlösningskit
Innehåll och lagring iBind Flex PLUS-lösning, iBind Flex PLUS-antikroppsutspädning
Förvara vid 2 °C till 8 °C
För användning med (utrustning) iBind Flex Western-enhet
Antal reaktioner 10 Midi-Blots eller 20 Mini Blots
Detektionsmetod Kolorimetrisk, kromogen, kemiluminiscens
Gelkompatibilitet Mini prefabricerade proteingeler, MIDI prefabricerade proteingeler
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind
Kvantitet 1 sats
Endast för forskningsändamål. Inte för användning vid diagnostiska procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.