Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Flex Solution Kit
Produktkod. 15357248
Change view
Kvantitet:
1 kit
4 kit
Produkttyp:
Flex Solution Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
15357248 1 kit Flex Solution Kit 1 uppsättning
15901907 4 kit Flex Solution Kit Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15357248 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SLF2020
 Begränsad artikel
I lager
Detektionskit för användning med iBind™ Flex Western System
iBind™ Flex Solution är en patentskyddad formulering som är kompatibel med nedströms fluorescensdetektion/kemiluminescensdetektion. Den fungerar som en kombinerad blockerings-, tvätt- och antikroppsspädningslösning för att bearbeta upp till en midi-blot, två miniblottar eller sex vertikalt skurna stripblottar när den används med iBind™ Flex Western Device och iBind™ Flex kort.
Varje kit innehåller reagens som är tillräckligt för 10 midi-blottar eller 20 miniblottar
Fluorescent Detection (FD) Solution (Innehåll)
  • iBind Flex FD 5X buffert
  • iBind Flex 100X tillsats
  • iBind Flex FD 10% SDS
Kemiluminescerande lösning (innehåll)
  • iBind Flex 5X buffert
  • iBind Flex 100X tillsats
Förvara vid 2° till 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flex Solution Kit
Innehåll och lagring • iBind Flex 5X buffert
• iBind Flex 100X Additive
Lagra vid 2 –8 °C.
För användning med (utrustning) iBind Flex Western-enhet
Kit Innehåll iBind™ Flex 5X buffert, iBind™ Flex 100X tillsats
Antal reaktioner 10 midi blots eller 20 mini blöts
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Detektionsmetod Kolorimetrisk, kromogen, kemiluminescens
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind
Kvantitet 1 kit
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Flex Solution Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone