Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Flex Solution Kit
Beskrivning
•Optimerade lösningar med idealisk viskositet för blockering, tvättning och antikroppsspädning
• Lång hållbarhet —butik iBind Flex Solution Kit för 12 månader °vid
•4 C. Bättre antigen-antikroppsinteraktionslösningar —flyter mellan iBind Flexkort och membran för maximal interaktion mellan protein och antikropp
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flex Solution Kit |
| Innehåll och lagring | iBind Flex 5X buffert (400 ml) iBind Flex 100X tillsats (12 x 1,7 ml) Förvara vid 2 –8 °C. |
| För användning med (utrustning) | iBind Flex Western-enhet |
| Antal reaktioner | 10 midi blots eller 20 mini blöts |
| Frakt skick | Kvalificerad för Ambient eller Wet Ice |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk, kromogen, kemiluminescens |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | iBind |
| Kvantitet | 4 kit |
| För användning med (applikation) | Western Blotting |