Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Starter Kit, fluorescerande detektion
Beskrivning
De iBind Flex Western Device är en liten bänkenhet som automatiserar western blot-bearbetning (immunodetektion). Den applicerar mekaniskt tryck på en iBind Flexkort för att generera sekventiellt lateralt flöde (SLF) av immunodetektionslösningar för blockerings-, antikroppsbindnings- och tvättstegen. Glasfibermatrisen av iBind Flex Card möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna över membranet, vilket ökar interaktionen mellan antigen och antikropp.
De iBind Flex Western Device gör att alla lösningar kan förberedas och laddas i enheten i början av proceduren; alla efterföljande steg fortsätter automatiskt genom SLF-åtgärden, ingen —elektricitet eller batterier krävs. Blots är redo för de sista detektionsstegen om cirka 2,5 timmar.
De iBind Flex Western Device inkluderar tre användarutbytbara brunninlägg för att bearbeta upp till en midi-blot, två miniblottar eller sex vertikalt skurna remsblottar när de används med iBind Flex-kort och iBind Flex Solution Kit eller iBind Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit för att bearbeta en miniblot.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 iBind Flex Western-enhet, 10 iBind Flexkort (förvaras i rumstemperatur), 1 iBind Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit (förvaras vid 2 till 8 °C) |
| Kapacitet | 1 Midi Blot, 6 vertikalt skurna remsor, 2 Mini Blots |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | iBind |
| Körtid | ∼2,5 timmar. |
| Genomströmning | 1 Midi Blot, 6 vertikalt skurna remsor, 2 Mini Blots |
| Typ | Startsats |
| Kvantitet | 1 kit |
| Visa mer |