Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Solution Kit
Beskrivning
Innehåller
Satsen innehåller tillräckligt med lösning för 10 minimembranreaktioner.
Kräver
iBind Western enhet
Den automatiserade iBind Western Device utför varje steg i det västerländska bearbetningsarbetsflödet från blockering till tvättar till antikroppsinkubationer. De iBind lösningar fungerar som blockerings-, tvätt- och spädningslösningar i iBind immunodetektionsprocessen och har optimerats för idealisk viskositet. Varje lösning frigörs från iBind anordning brunnar till iBind Kort genom sekventiellt lateralt flöde (SLF); Lösningarna hamnar sedan i riktning mot stapelområdet på kortet. Kortets glasfibermatris möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna till membranet, vilket ökar interaktionen mellan antigen och antikropp.
- Optimerade lösningar med idealisk viskositet för blockering, tvättning och antikroppsspädning
- Lång hållbarhet —butik iBind Solutions Kit för 12 månader vid 4 °C
- Bättre antigen-antikroppsinteraktionslösningar —flödar mellan iBind Kort och membran för maximal interaktion mellan protein och antikropp
- Ger automatisering och enkelhet till det västerländska protokollet
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –4 °C. |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk, kromogen, kemiluminescens |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | iBind Western enhet |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | iBind |
| Typ | Solution Kit |
| Antal reaktioner | 10 minimembranreaktioner |
| Kvantitet | 1 kit |
| Provtyp | Protein |