Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Solution Kit
Produktkod. 17118198
Change view
Kvantitet:
1 kit
4 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17118198 4 kit -
15150839 1 kit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17118198 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SLF1020X4
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Satsen innehåller tillräckligt med lösning för 40 minimembranreaktioner.
Kräver
iBind Western enhet
För användning med iBind Western enhet
Den automatiserade iBind Western Device utför varje steg i det västerländska bearbetningsarbetsflödet från blockering till tvättar till antikroppsinkubationer. De iBind lösningar fungerar som blockerings-, tvätt- och spädningslösningar i iBind immunodetektionsprocessen och har optimerats för idealisk viskositet. Varje lösning frigörs från iBind anordning brunnar till iBind Kort genom sekventiellt lateralt flöde (SLF); Lösningarna hamnar sedan i riktning mot stapelområdet på kortet. Kortets glasfibermatris möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna till membranet, vilket ökar interaktionen mellan antigen och antikropp.
  • Optimerade lösningar med idealisk viskositet för blockering, tvättning och antikroppsspädning
  • Lång hållbarhet —butik iBind Solutions Kit för 12 månader vid 4 °C
  • Bättre antigen-antikroppsinteraktionslösningar —flödar mellan iBind Kort och membran för maximal interaktion mellan protein och antikropp
  • Ger automatisering och enkelhet till det västerländska protokollet
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • iBind 5X buffert (240 ml)
• iBind 100X tillsats (8 x 1,5 ml)
Förvara vid 2 –8 °C.
Detektionsmetod Kolorimetrisk, kromogen, kemiluminiscens
För användning med (applikation) Western Blot
För användning med (utrustning) iBind Western enhet
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind
Genomströmning 1 MIDI-blot, 6 vertikalt skurna remsblotter, 2 mini-blotter/kort
Typ Solution Kit
Inkluderar iBind 5X buffert (240 ml); iBind 100X tillsats (8 x 1,5 ml)
Antal reaktioner 10 minimembranreaktioner
Kvantitet 4 kit
Frakt skick Kvalificerad för Ambient eller Wet Ice