Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Western enhet
Produktkod. 15180839
Change view
Inkluderar:
1 enhet
4 enheter
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15180839 4 enheter Paket med 4
15120839 1 enhet Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15180839 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SLF10004PK
 Begränsad artikel
I lager
En automatiserad Western-behandlingsenhet som utför varje steg från blockering till tvättar till antikroppsinkubationer via sekventiellt lateralt flöde
Sekventiellt lateralt flöde (SLF) tillåter snabb frisättning och flöde av lösningar och antikroppar till membranet utan behov av en extern strömkälla. Varje lösning frigörs från iBind anordning brunnar till en iBind Kort via SLF; Lösningarna hamnar sedan i riktning mot stapelområdet på kortet. Kortets glasfibermatris möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna till membranet, vilket ökar interaktionen mellan antigen och antikropp.
  • Enkel, automatiserad lösning
  • Ingen extern strömkälla
  • Överlägsen reproducerbarhet jämfört med traditionella manuella metoder
  • Bättre antigen antikropp —interaktion lösningar flyter mellan iBind Kort och membran för maximal interaktion mellan protein och antikropp
  • Minimerar praktisk tid
  • Mycket reproducerbar och kompatibel med alla västerländska protokoll
  • Inställningstiden är snabbt —redo för detekteringssteget inom 2,5 timmar.
  • Utför detektering direkt eller vänta till nästa dag utan att påverka prestandan
  • Fungerar uteslutande med iBind Kort och iBind Solution Kit (tillgänglig separat) för att bearbeta ett minimembran för immunodetektion
  • Ger automatiserad bekvämlighet och överlägsen reproducerbarhet jämfört med traditionella manuella metoder
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kapacitet 1 Mini Blot
Detektionsmetod Fluorescens, kemiluminiscens, kromogen
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind
Körtid ∼2,5 timmar.
Genomströmning 1 miniblot
Typ Western-enhet
Inkluderar 4 enheter
Kvantitet 4 enheter