Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Western enhet
Produktkod. p-4919166
Inkluderar:
1 enhet
4 enheter
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 15120839
Brand: Invitrogen™ SLF1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En automatiserad Western-behandlingsenhet som utför varje steg från blockering till tvättar till antikroppsinkubationer via sekventiellt lateralt flöde
Sekventiellt lateralt flöde (SLF) tillåter snabb frisättning och flöde av lösningar och antikroppar till membranet utan behov av en extern strömkälla. Varje lösning frigörs från iBind anordning brunnar till en iBind Kort via SLF; Lösningarna hamnar sedan i riktning mot stapelområdet på kortet. Kortets glasfibermatris möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna till membranet, vilket ökar interaktionen mellan antigen och antikropp.
  • Enkel, automatiserad lösning
  • Ingen extern strömkälla
  • Överlägsen reproducerbarhet jämfört med traditionella manuella metoder
  • Bättre antigen antikropp —interaktion lösningar flyter mellan iBind Kort och membran för maximal interaktion mellan protein och antikropp
  • Minimerar praktisk tid
  • Mycket reproducerbar och kompatibel med alla västerländska protokoll
  • Inställningstiden är snabbt —redo för detekteringssteget inom 2,5 timmar.
  • Utför detektering direkt eller vänta till nästa dag utan att påverka prestandan
  • Fungerar uteslutande med iBind Kort och iBind Solution Kit (tillgänglig separat) för att bearbeta ett minimembran för immunodetektion
  • Ger automatiserad bekvämlighet och överlägsen reproducerbarhet jämfört med traditionella manuella metoder
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kapacitet 1 Mini Blot
Detektionsmetod Fluorescens, kemiluminescens, kromogen
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind
Körtid ∼2,5 timmar.
Genomströmning 1 Mini Blot
Typ Western-enhet
Inkluderar 1 enhet
Kvantitet 1 enhet
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • iBind Western Device
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: formamide