Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Western Starter Kit, fluorescerande detektion
Produktkod. 17079843
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. 17079843
Brand: Invitrogen™ SLF1002S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De iBind Western Starter Kit för fluorescerande detektion inkluderar en iBind Western Device, iBind Kort och en iBind Fluorescent Detection Solution Kit, så att du kan komma igång med automatiserad blot-bearbetning direkt.
De iBind Western Device är en liten bänkenhet som automatiserar western blot-bearbetning (immunodetektion). Den applicerar mekaniskt tryck på en iBind Kort för att generera sekventiellt lateralt flöde (SLF) av immunodetektionslösningar för blockering, antikroppsbindning och tvättstegen. Glasfibermatrisen av iBind Kort möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna över membranet, vilket ökar interaktionen mellan antigen och antikropp.
De iBind Western Device tillåter att alla lösningar förbereds och laddas i enheten i början av proceduren; alla efterföljande steg fortsätter automatiskt genom SLF-åtgärden, ingen —elektricitet eller batterier krävs. Blots är redo för de sista detektionsstegen om cirka 2,5 timmar.
De iBind Western Device fungerar uteslutande med iBind Kort och iBind Solution Kit eller iBind Fluorescent Detection (FD) Solution Kit för att bearbeta en miniblot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 iBind Western Device, 10 iBind Kort (förvara i rumstemperatur), 1 iBind Fluorescent Detection (FD) Solution Kit (förvaras vid 2 till 8 °C)
Kapacitet 1 Mini Blot
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind
Körtid ∼2,5 timmar.
Genomströmning 1 Mini Blot
Typ Startsats
Kvantitet 1 kit