Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 2 Elektrodbytessats
Produktkod. 15411144
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15411144 1 sats 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15411144 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IB28001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 SEK
    372.09 SEK / 1 uppsättningar
    Save 98.91 SEK
    21% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Includes
Två elektriska kontakter, två skruvar och en rund stötfångare för iBlot 2 Gelöverföringsenhet
För användning med iBlot 2 Gelöverföringsenhet
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Innehåll och lagring Innehåller 2 elektriska kontakter, 2 skruvar och 1 gummistötfångare. Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (utrustning) iBlot 2
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gel, E-PAGE™ Gel, Novex™ Midi Gel, NuPAGE™ Gel, Novex™ Mini Gel
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF, Nylon
Överföringssätt Dry
Produktlinje iBlot
Typ Elektrodbytessats
Kvantitet 1 sats
Löpande dimension Horisontell
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.