Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 2 överföringsstaplar, nitrocellulosa, mini
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
iBlot 2 Transfer Stacks används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot 2 Gel Transfer Device. De är förbrukningsbara stackar med ett integrerat nitrocellulose överföringsmembran för torrblottning av proteiner. Varje iBlot 2 Transfer Stack innehåller en kopparbelagd elektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för snabb och pålitlig överföring av proteiner. Denna mini-stack (8 x 8 cm) kan användas med en mini-gel i storlek.
Nitrocellulosamembran
Nitrocellulosamembranet (0,2 μm porstorlek) i denna stack består av 100 % ren nitrocellulosa för att ge hög kvalitet på överföringen. Membranet är kompatibelt med vanligt använda detektionsmetoder såsom färgning, immundetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteinerna binder till membranet tack vare hydrofoba och elektrostatiska interaktioner. Proteinets bindningskapacitet är 209 μg/cm².
iBlot 2 Transfer Stacks används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot 2 Gel Transfer Device. De är förbrukningsbara stackar med ett integrerat nitrocellulosa-transfermembran för torrblottning av proteiner. Varje iBlot 2 Transfer Stack innehåller en kopparbelagd elektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för att möjliggöra snabb och pålitlig överföring av proteiner. Denna mini-stack (8 x 8 cm) kan användas med en mini-gel i storlek.
Nitrocellulosamembran
Nitrocellulosamembranet (0,2 μm porstorlek) i denna stack består av 100 % ren nitrocellulosa för att ge hög kvalitet på överföringen. Membranet är kompatibelt med vanligt använda detektionsmetoder såsom färgning, immundetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteinerna binder till membranet på grund av hydrofoba och elektrostatiska interaktioner. Proteinbindningskapaciteten är 209 μg/cm2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 x 10-staplar |
| Formatera | Överföringsstack |
| Material | Nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,2 μm |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Mått (LxB) | 8 x 8 cm |
| Produktlinje | iBlot |