Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 2 överföringsstaplar, nitrocellulosa, mini
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7225573
Kvantitet:
10 staplar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15239296
Brand: Invitrogen™ IB23002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
iBlot 2 överföringsstaplar används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet. De är förbrukningsbara staplar med ett integrerat nitrocellulosaöverföringsmembran för torr blotting av proteiner.
iBlot 2 överföringsstaplar används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet. De är förbrukningsbara staplar med ett integrerat nitrocellulosaöverföringsmembran för torr blotting av proteiner. Varje iBlot 2 Transfer Stack innehåller en kopparbelagd elektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för att möjliggöra snabb, pålitlig överföring av proteiner. Denna mini-stack (8 x 8 cm) kan användas med en mini-size gel.
Nitrocellulosamembran
Nitrocellulosamembranet (0,2-μ m porstorlek) i denna stapel är sammansatt av 100 % ren nitrocellulosa för att ge högkvalitativ överföring. Membranet är kompatibelt med vanliga detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteinerna binder till membranet på grund av hydrofoba och elektrostatiska interaktioner. Proteinbindningskapaciteten är 209μ g/ cm2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Kvantitet 10 staplar
Formatera Transfer Stack
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Mått (LxB) 8 x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tillräckligt för 10 fläckar
Gröna funktioner Mindre avfall, ansvarsfullt förpackat, förlängd livslängd