Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 2 överföringsstaplar, nitrocellulosa, normal storlek
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
iBlot 2 Transfer Stacks används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot 2 Gel Transfer Device. De är förbrukningsbara stackar med en integrerad nitrocellulosa-överföringsmembran för torrblottning av proteiner. Varje iBlot 2 Transfer Stack innehåller en kopparbelagd elektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för att möjliggöra snabb och pålitlig överföring av proteiner. Denna vanliga stack (13 x 8,3 cm) kan användas med midi-storleksgeler eller två mini-gel eller E-PAGE 48 eller 96 geler.
Nitrocellulosamembran
Nitrocellulosamembranet (0,2 μm porstorlek) i denna stack består av 100 % ren nitrocellulosa för att ge hög kvalitet på överföringen. Membranet är kompatibelt med vanligt använda detektionsmetoder såsom färgning, immundetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteinerna binder till membranet tack vare hydrofoba och elektrostatiska interaktioner. Proteinets bindningskapacitet är 209 μg/cm².
iBlot 2 Transfer Stacks används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot 2 Gel Transfer Device. De är förbrukningsbara stackar med ett integrerat nitrocellulosa-transfermembran för torrblottning av proteiner. Varje iBlot 2 Transfer Stack innehåller en kopparbelagd elektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för att möjliggöra snabb och pålitlig överföring av proteiner. Denna vanliga stack (13 x 8,3 cm) kan användas med midi-gel eller två mini-geler eller E-PAGE 48 eller 96 geler.
Nitrocellulosamembran
Nitrocellulosamembranet (0,2 μm porstorlek) i denna stack består av 100 % ren nitrocellulosa för att ge hög kvalitet på överföringen. Membranet är kompatibelt med vanligt använda detektionsmetoder såsom färgning, immundetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteinerna binder till membranet på grund av hydrofoba och elektrostatiska interaktioner. Proteinbindningskapaciteten är 209 μg/cm2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 x 10-staplar |
| Formatera | Överföringsstack |
| Material | Nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,2 μm |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Mått (LxB) | 13.5 x 8 cm |
| Produktlinje | iBlot |