Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 2 överföringsstaplar, PVDF, mini
Produktkod. 17166458
Change view
Kvantitet:
10 staplar
3 x 10-staplar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17166458 3 x 10-staplar -
15286066 10 staplar Paket med 10
15563267 3 x 10-staplar Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17166458 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IB24002X3
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
iBlot 2 överföringsstaplar används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet. De är förbrukningsbara staplar med ett integrerat föraktiverat PVDF-överföringsmembran för torr blotting av proteiner.
iBlot 2 Transfer Stacks används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot 2 Gel Transfer Device. De är förbrukningsbara stackar med en integrerad föraktiverad PVDF-transfermembran för torrblottning av proteiner. Varje iBlot 2 Transfer Stack innehåller en kopparbelagd elektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för att möjliggöra snabb och pålitlig överföring av proteiner. Denna mini-stack (8 x 8 cm) kan användas med en mini-gel i storlek.
PVDF-membran
PVDF-membranet (0,2 μm porstorlek, låg fluorescens) i denna stack har högre bindningskapacitet än nitrocellulosa. Den är föraktiverad och redo att användas utan någon förbehandling med alkohol. Membranet är kompatibelt med vanligt använda detektionsmetoder såsom färgning, immundetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteinerna binder till membranet på grund av hydrofoba interaktioner. Proteinbindningskapaciteten är 240 μg/cm².
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 3 x 10-staplar
Formatera Överföringsstack
Material PVDF
Porstorlek 0,2 μm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Mått (LxB) 8 x 8 cm
Produktlinje iBlot