Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 2 överföringsstaplar, PVDF, normal storlek
Produktkod. 15249296
Change view
Kvantitet:
10 staplar
3 x 10-staplar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15249296 10 staplar Paket med 10
15553267 3 x 10-staplar Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15249296 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IB24001
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
iBlot 2 överföringsstaplar används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet. iBlot 2 Transfer Stacks är förbrukningsbara staplar med ett integrerat föraktiverat PVDF-överföringsmembran för torr blotting av proteiner.
iBlot 2 Transfer Stacks används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot 2 Gel Transfer Device. iBlot 2 Transfer Stacks är förbrukningsbara stackar med en integrerad föraktiverad PVDF-överföringsmembran för torrblottning av proteiner. Varje iBlot 2 Transfer Stack innehåller en kopparbelagd elektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för snabb och pålitlig överföring av proteiner. Denna vanliga stack (13 x 8,3 cm) kan användas med midi-storleksgeler eller två mini-geler eller E-PAGE 48 eller 96 geler.
PVDF-membran
PVDF-membranet (0,2 μm porstorlek, låg fluorescens) i denna stack har högre bindningskapacitet än nitrocellulosa. Det är föraktiverat och redo att användas utan någon förbehandling med alkoholer. Membranet är kompatibelt med vanligt använda detektionsmetoder såsom färgning, immundetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteinerna binder till membranet på grund av hydrofoba interaktioner. Proteinbindningskapaciteten är 240 μg/cm².
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 13.5 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Kvantitet 10 staplar
Formatera Transfer Stack
Material PVDF
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Mått (LxB) 13.5 x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tillräckligt för 10 fläckar