Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 iBind™ Flex Western startpaket
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17810305
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. 17810305
Brand: Invitrogen™ IB31001SLF2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De iBlot 3 iBind Flex Western Starter Kit innehåller iBlot 3 Western Blot Transfer Device, den iBind Flex Western Device och alla förbrukningsvaror och reagenser som behövs för att komma igång med att använda båda enheterna för snabb, effektiv överföring och västerländsk bearbetning.
De iBlot 3 iBind Flex Western Starter Kit innehåller iBlot 3 Western Blot Transfer Device, den iBind Flex Western Device och alla förbrukningsvaror och reagenser som behövs för att komma igång med att använda båda enheterna för snabb, effektiv överföring och västerländsk bearbetning.
Innehållet i iBlot 3 iBind Flex Western startpaket:
• iBlot 3 Western Blot Transfer Device
• iBlot 3 överföringsstaplar, Midi, NC (nitrocellulosa)
• iBind Flex Western-enhet
• iBind Flex kort
• iBind Flex Solution Kit
• SuperSignal Väst Pico Plus kemiluminescerande substrat
iBlot 3 Western Blot Transfer Device
De iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en torröverföringsenhet som utför western blotting-överföring effektivt och tillförlitligt på så få som tre minuter och utan behov av flytande buffertar. De iBlot 3-systemet är kompatibelt med både nitrocellulosa och polyvinylidendifluorid (PVDF) membran och erbjuder likvärdiga eller bättre prestanda jämfört med traditionella våtöverföringsmetoder på en bråkdel av tiden. De iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en integrerad del av iBlot torrt blottingsystem, som består av överföringsanordningen och förbrukningsbara överföringsstaplar som innehåller de erforderliga buffertarna och överföringsmembranet (nitrocellulosa eller PVDF).
iBind Flex Western-enhet
De iBind Flex Western Device är en automatiserad western-processande enhet som utför varje steg från blockering till tvättar till antikroppsinkubationer via sekventiellt lateralt flöde (SLF). SLF tillåter snabb frisättning och flöde av lösningar och antikroppar till membranet utan behov av en extern strömkälla, shakers eller brickor. Varje lösning frigörs från iBind Flex anordning brunnar till en iBind Flexkort via SLF; Lösningarna hamnar sedan i riktning mot stapelområdet på kortet. Kortets glasfibermatris möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna till membranet, vilket ökar interaktionen mellan antigen och antikropp.
De iBind Flex western-detektionsprocedur minimerar praktisk tid och är mycket reproducerbar. Installationstiden är snabb och varje lösning frigörs från iBind Flex anordning brunnar till en iBind Flexkort via SLF in∼ 2,5 timmar. Jämfört med manuella metoder iBind Flex western-systemet kräver mindre primär antikropp, möjliggör reproducerbara resultat och är kompatibelt med nedströms detektionsprotokoll. De iBind Flex Western Device inkluderar tre användarutbytbara brunnsinserts för att bearbeta upp till en midi-blot, två mini-blots eller sex vertikalt skurna remsor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • iBlot 3 Gelöverföringsenhet
• Western Blot Roller
• iBlot 3 överföringsstaplar, midi, nitrocellulosa
• iBind Flex Western-enhet
• iBind Flex kort
• iBind Flex Solution Kit
• SuperSignal Väst Pico Plus kemiluminescerande substrat
Detektionsmetod Fluorescens, kemiluminescens, kromogen
För användning med (applikation) Western Blot
Gelkompatibilitet Mini- eller Midi-storlek: Bis-Tris-geler, Tricine-geler, Tris-Acetate-geler och Tris-Glycine-geler
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Överföringssätt Dry
Produktlinje iBlot 3, iBind
Typ Startsats
Gröna funktioner Mindre avfall, hållbara förpackningar, hållbar avfallshantering
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is