Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 iBind™ Western Starter Kit
Descrizione
Western iBlot 3 iBind Starter Kit inkluderar Western iBlot 3 Blot Transfer Device, Western iBind Device och alla förbrukningsvaror och reagenser som behövs för att komma igång med båda enheterna för snabb, effektiv överföring och västerländsk bearbetning.
Innehåll i Western iBlot 3 iBind Starter Kit:
- iBlot 3 Western Blot-överföringsenhet
- iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (nitrocellulosa)
- iBind Western-enhet
- iBind Kort
- iBind Lösningskit
- SuperSignal West Pico Plus Chemiluminescent Substrat
iBlot 3 Western Blot-överföringsenhet
iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en torröverföringsanordning som utför western blotting-överföring effektivt och pålitligt på så lite som tre minuter och utan behov av vätskebuffertar. Systemet iBlot 3 är kompatibelt med både nitrocellulosa- och polyvinyliden-difluorid (PVDF)-membran och erbjuder motsvarande eller bättre prestanda jämfört med traditionella våtöverföringsmetoder på en bråkdel av tiden. iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en integrerad del av iBlot torrblottningssystemet, som består av överföringsenheten och förbrukningsbara transferstackar som innehåller de nödvändiga buffertarna och överföringsmembranet (nitrocellulosa eller PVDF).
iBind Western-enhet
Western iBind Device är en automatiserad västerländsk bearbetningsenhet som utför varje steg i det västerländska protokollet från blockering till tvättar till antikroppsinkubationer via sekventiellt lateralt flöde (SLF). SLF möjliggör snabb frisättning och flöde av lösningar och antikroppar till membranet utan behov av extern strömkälla, skakar eller brickor. Varje lösning släpps från iBind enhetens brunnar till ett iBind kort via SLF inom ∼2,5 timmar. Kortets glasfibermatris möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna till membranet, vilket ökar antigen-antikroppsinteraktionen. Den iBind västerländska detektionsproceduren minimerar hands-on-tiden och är mycket reproducerbar och kompatibel med alla västerländska protokoll.
Specifica
Specifica
| Innehåll och lagring | • iBlot 3 Gelöverföringsenhet • Western Blot Roller • iBlot 3 överföringsstaplar, midi, nitrocellulosa • iBind Western enhet • iBind Kort • iBind Solution Kit • SuperSignal Väst Pico Plus kemiluminescerande substrat |
| Detektionsmetod | Fluorescens, kemiluminiscens, kromogen |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Gelkompatibilitet | Mini- eller Midi-storlek: Bis-Tris-geler, Tricine-geler, Tris-Acetate-geler och Tris-Glycine-geler |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Överföringssätt | Dry |
| Produktlinje | iBlot 3, iBind |
| Typ | Startsats |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.