Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 Startpaket, lågfluorescens PVDF
Beskrivning
3 startpaket, iBlot lågfluorescens PVDF, inkluderar iBlot 3 Western Blot Transfer Device och två lådor med iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, Low Fluorescence PVDF—– allt som behövs för att utföra en snabb torröverföring av proteiner från en gel till ett membran i ett fluorescerande western blotting-experiment.
iBlot 3 Western Blot-överföringsanordning
iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en torröverföringsanordning som utför western blotting-överföring effektivt och pålitligt på så lite som tre minuter och utan behov av vätskebuffrar. 3-systemet iBlot är kompatibelt med både nitrocellulosa, polyvinylidendifluorid (PVDF) och lågfluorescens PVDF-membran och erbjuder motsvarande eller bättre prestanda jämfört med traditionella våtöverföringsmetoder på en bråkdel av tiden.
iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en integrerad del av iBlot torrblottningssystemet, som består av överföringsenheten och förmonterade överföringsstackar som innehåller de nödvändiga buffertarna och överföringsmembranet (nitrocellulosa, PVDF eller lågfluorescens PVDF).
iBlot 3 funktioner för Western Blot Transfer Device inkluderar:
- Komplett proteinöverföring på så lite som tre minuter
- Hög detektionskänslighet och jämn, konsekvent proteinöverföring
- Två oberoende kontrollerade överföringsstationer som kan överföra upp till två midi- eller fyra miniblottar
- Inbyggd justerbar kylning för att säkerställa en jämn överföringstemperatur
- Förprogrammerade överföringsmetoder optimerade för låga, höga och breda molekylviktsområden
- Möjlighet att skapa anpassade program
- Ett enkelt, användarvänligt gränssnitt
Hur det iBlot torra blottningssystemet fungerar
Buffertjonbehållare är införlivade i gelmatrixen på överföringsstaplar istället för bufferttankar eller blötlagda filterpapper. Den höga jondensiteten i gelmatrixen möjliggör snabb proteinöverföring. Under blottning genererar kopparanoden inte syregas som ett resultat av vattenelektrolys, vilket minskar blotförvrängning. (Konventionella proteinöverföringstekniker, inklusive våt, halvvåt och halvtorr, använder inerta elektroder som genererar syre.)
Med iBlot torrblottningssystemet minskas överföringstiden av det förkortade avståndet mellan elektroder, hög fältstyrka och hög ström. Instängda luftbubblor, som ofta skapas under den manuella förberedelsen av sandwichlagren, är lätta att undvika tack vare vår unika design för avbubbling som främjar jämn och fullständig överföring. Med iBlot 3-systemet finns det inget behov av att förbereda buffertar eller rengöra efter blottning. Den totala berednings- och körtiden är normalt mindre än tio minuter per blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | iBlot 3 Western Blot-överföringsanordning; Western Blot Roller; iBlot 3 överföringsstackar, midi, lågfluorescens PVDF (2 boxar, 20 stackar) |
| Kapacitet | 2 MIDI-gels, 4 mini-gels |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | iBlot 3 |
| Gelkompatibilitet | Mini- eller mellanstora Bis-Tris-geler, tricingeler, Tris-acetat-geler, Tris-glycin-geler |
| Gel storlek | Midi |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Överföringssätt | Dry |
| Produktlinje | iBlot 3 |
| Visa mer |