Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 Startpaket, NC
Produktkod. 17811574 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Garanti:
Standard, 1 års garanti
Produktkod. Garanti
17811574 Standard, 1 års garanti
1 options
Produktkod. 17811574 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IB31001S
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
iBlot 3 Starter Kit innehåller iBlot 3 Western Blot Transfer Device och två lådor med iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (nitrocellulosa)—allt som behövs för att utföra en snabb torröverföring av proteiner från en gel till ett membran.
Startpaketet iBlot 3 innehåller Western iBlot 3 Blot Transfer Device och två lådor Transfer iBlot 3 Stacks, Midi, NC (nitrocellulosa) –— allt som behövs för att snabbt torra proteiner från en gel till ett membran.
iBlot 3 Western Blot-överföringsenhet
iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en torröverföringsanordning som utför western blotting-överföring effektivt och pålitligt på så lite som tre minuter och utan behov av vätskebuffertar. Systemet iBlot 3 är kompatibelt med både nitrocellulosa- och polyvinyliden-difluorid (PVDF)-membran och erbjuder motsvarande eller bättre prestanda jämfört med traditionella våtöverföringsmetoder på en bråkdel av tiden. iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en integrerad del av iBlot torrblottningssystemet, som består av överföringsenheten och förbrukningsbara transferstackar som innehåller de nödvändiga buffertarna och överföringsmembranet (nitrocellulosa eller PVDF).
iBlot 3 Starter Kit innehåller iBlot 3 Western Blot Transfer Device och två lådor med iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (nitrocellulosa)—allt som behövs för att utföra en snabb torröverföring av proteiner från en gel till ett membran.
iBlot 3 Western Blot Transfer Device
iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en torröverföringsenhet som utför western blotting-överföring effektivt och tillförlitligt på så lite som tre minuter och utan behov av flytande buffertar. iBlot 3-systemet är kompatibelt med både nitrocellulosa och polyvinylidendifluorid (PVDF)-membran och erbjuder likvärd eller bättre prestanda jämfört med traditionella våtöverföringsmetoder på en bråkdel av tiden. iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en integrerad del av iBlot dry blotting-systemet, som består av överföringsenheten och förbrukningsbara överföringsstaplar som innehåller de nödvändiga buffertarna och överföringsmembranet (nitrocellulosa eller PVDF).
Funktionerna i iBlot 3 Western Blot Transfer Device inkluderar:
  • Komplett proteinöverföring på så lite som tre minuter
  • Hög detektionskänslighet och jämn, konsekvent proteinöverföring
  • Två oberoende kontrollerade överföringsstationer som kan överföra upp till två midi- eller fyra miniblottar
  • Inbyggd justerbar kylning för att säkerställa konsekvent överföringstemperatur
  • Förprogrammerade överföringsmetoder optimerade för låga, höga och breda molekylviktsområden
  • Möjlighet att skapa anpassade program
  • Ett enkelt, användarvänligt gränssnitt
Hur iBlot dry blotting-systemet fungerar
Buffertjonbehållare är införlivade i gelmatrixen på överföringsstaplar istället för bufferttankar eller blötlagda filterpapper. Den höga jondensiteten i gelmatrixen möjliggör snabb proteinöverföring. Under blotting genererar kopparanoden inte syrgas som ett resultat av vattenelektrolys, vilket minskar blotdistorsion (konventionella proteinöverföringstekniker, inklusive våta, halvvåta och halvtorra, använder inerta elektroder som genererar syre).
Med iBlot dry blotting-systemet reduceras överföringstiden av det förkortade avståndet mellan elektroderna, hög fältstyrka och hög ström. Instängda luftbubblor, som ofta skapas under den manuella förberedelsen av sandwichlagren, är lätta att undvika tack vare vår unika design för avbubbling som främjar jämn och fullständig överföring. Med iBlot 3-systemet behöver du inte förbereda buffertar eller städa upp efter blotting. Den totala berednings- och körtiden är normalt mindre än tio minuter per blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • iBlot 3 Gel Transfer Device
• Western Blot Roller
• iBlot 3 Transfer Stacks, midi, nitrocellulosa (2 lådor, 20 staplar)
Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (applikation) Western Blot
För användning med (utrustning) iBlot 3 Transfer Stacks
Gelkompatibilitet Mini- eller Midi-storlek: Bis-Tris-geler, Tricine-geler, Tris-Acetate-geler och Tris-Glycine-geler
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Överföringssätt Dry
Produktlinje iBlot 3
Körtid ∼3 till 10 min.
Genomströmning 2 Midi- eller 4 Mini-geler
Typ Startsats
Kvantitet 1 sats
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Garanti Standard, 1 års garanti