Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 överföringsstaplar, midi, nitrocellulosa
Beskrivning
iBlot 3 Transfer Stacks används med iBlot 3 Western Blot Transfer Device för överföring av proteiner från en SDS-PAGE-gel till ett membranstöd vid western blot-experiment. iBlot 3 Transfer Stacks innehåller kopparfiberelektrodskivor, optimerade katod- och anodsolida buffertgeler samt ett förkonditionerat nitrocellulosa-transfermembran. De är kompatibla med vanliga kommersiellt tillgängliga proteingeler, inklusive Bis-Tris, Tris-Glycin, Tris-Acetat och Tricine-kemier. Denna midi-size stack (13 x 8,3 cm) kan användas med midi-size gels eller två mini-gel i mini-storlek.
iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot 3 Transfer Device) har optimerats för att ge proteinöverföringar på 3 ––8 minuter som ger högre kvalitet och mer tillförlitligt western blot-resultat jämfört med många andra transfermetoder.
Nitrocellulosamembran
Nitrocellulosemembranet (0,2 μm porstorlek) i denna stack består av 100 % ren nitrocellulosa för att ge en högkvalitativ överföring. Membranet är kompatibelt med vanligt använda detektionsmetoder såsom färgning, immundetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteiner binder till membranet på grund av hydrofoba och elektrostatiska interaktioner. Proteinbindningskapaciteten är 209 μg/cm2.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 8 cm |
| Kvantitet | 10 staplar |
| Formatera | Överföringsstack |
| Material | Nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,2 μm |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Mått (LxB) | 13,5 x 8 cm (Midi) |
| Produktlinje | iBlot |
| Tillräckligt för | 10 Blots |
Säkerhet och hantering
- IBLOT3 TRNSFR STACK
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .